287822
Tri(o-tolyl)phosphin
97%
Synonym(e):
Tris-(o-tolyl)-phosphin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Silylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp (Schmelzpunkt)
123-125 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
Cc1ccccc1P(c2ccccc2C)c3ccccc3C
InChI
1S/C21H21P/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3/h4-15H,1-3H3
InChIKey
COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Die Catalexis-Plattform verbessert die Katalyse durch digitale Optimierung der Katalysatorauswahl, um die effektivsten Phosphinliganden für Kreuzkupplungsreaktionen zu identifizieren.
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.