Merck
452327
Sigma-Aldrich
Lithiumiodid Hydrat
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Lithium iodide hydrate
About This Item
Lineare Formel:
LiI · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.85 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
99.999% trace metals basis
Form:
powder and chunks
Assay
99.999% trace metals basis
Form
powder and chunks
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Brechungsindex
n20/D 1.955 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
73 °C (lit.)
Dichte
3.48 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Li+].[I-].[H]O[H]
InChI
1S/HI.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
WAZWGFFJLSIDMX-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.