Fortfahren mit
218219
Lithiumiodid
AnhydroBeads™, 99%
Nachhaltigkeitsmerkmale
Synonym(e):
Lithium monoiodide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
LiI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.85
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-822-5
MDL number:
Assay:
99%
Grade:
synthesis grade
Form:
beads
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads™
assay
99%
form
beads
reaction suitability
core: lithium
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
mp
446 °C (lit.)
density
3.49 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
greener alternative category
SMILES string
[Li+].[I-]
InChI
1S/HI.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
General description
Click here for more information.
Application
Controls regioselectivity in palladium-catalyzed allylic alkylation reactions.
Legal Information
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
518018450952439746
description
AnhydroBeads™, 99%
description
99.9% trace metals basis
description
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
description
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
form
beads
form
powder
form
-
form
beads
assay
99%
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
-
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
mp
446 °C (lit.)
mp
446 °C (lit.)
mp
446 °C (lit.)
mp
446 °C (lit.)
density
3.49 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.49 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.49 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.49 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithiumiodid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)