45150
Pamoasäure
≥97.0% (T)
Synonym(e):
1,1′-Methylen-bis-(2-hydroxy-3-naphthoesäure), 4,4′-Methylen-bis-(3-hydroxy-2-naphthoesäure), Embonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (T)
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C (dec.)
SMILES String
OC(=O)c1cc2ccccc2c(Cc3c(O)c(cc4ccccc34)C(O)=O)c1O
InChI
1S/C23H16O6/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29)
InChIKey
WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTPN1(5770) , PTPRF(5792)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable