Wichtige Dokumente
448303
16-Mercaptohexadecansäure
90%
Synonym(e):
MHDA
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
65-69 °C
SMILES String
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C16H32O2S/c17-16(18)14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-19/h19H,1-15H2,(H,17,18)
InChIKey
INOAASCWQMFJQA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?