Fortfahren mit
437239
Poly(ethylen-co-vinylacetat)
vinyl acetate 18 wt. %, melt index 8 g/10 min (190°C/2.16kg), contains 200-900 ppm BHT as inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 94,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH2CH2)m[CH2CH(OCOCH3)]n
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
€ 94,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
beads
Quality Segment
autoignition temp.
500 °F
melt index
8 g/10 min (190°C/2.16kg)
contains
200-900 ppm BHT as inhibitor
feature
hydrophobic
composition
vinyl acetate, 18 wt. %
hardness
38 (Shore D, ASTM D 2240)
mp
87 °C
transition temp
softening point 61 °C (Vicat, ASTM D 1525)
density
0.94 g/mL at 25 °C
SMILES string
C=C.CC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H6O2.C2H4/c1-2-3-4(5)6;1-2/h2H,1,3H2,(H,5,6);1-2H2
InChI key
DQXBYHZEEUGOBF-UHFFFAOYSA-N
Application
Flexible tubing, color concentrates, gaskets and molded parts for autos, plastic lenses and pumps.
Features and Benefits
Thermoplastic, resilient, tough and resistant to ozone and environmental stress cracking. Inherently flexible, requiring no plasticizers.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
437247387932340502
description
vinyl acetate 18 wt. %, melt index 8 g/10 min (190°C/2.16kg), contains 200-900 ppm BHT as inhibitor
description
vinyl acetate 12 wt. %, melt index 8 g/10 min (190°C/2.16kg)
description
average Mw ~500,000 by GPC
description
vinyl acetate 40 wt. %, melt index (41-63 dg/min (190°C/2.16kg)), contains 190-910 ppm inhibitor
form
beads
form
beads
form
-
form
beads
mp
87 °C
mp
95 °C
mp
-
mp
-
density
0.94 g/mL at 25 °C
density
0.933 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
contains
200-900 ppm BHT as inhibitor
contains
400-1200 ppm BHT as antioxidant
contains
-
contains
190-910 ppm inhibitor
melt index
8 g/10 min (190°C/2.16kg)
melt index
8 g/10 min (190°C/2.16kg)
melt index
-
melt index
(41-63 dg/min (190°C/2.16kg))
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylen-co-vinylacetat)
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-05-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)