Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 112,00 |
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 184,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)15SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.51
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-846-6
Beilstein/REAXYS Number:
1748495
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95.0% (GC)
refractive index
n
bp
184-191 °C/7 mmHg (lit.)
mp
18-20 °C (lit.)
transition temp
solidification point 15-18 °C(lit.)
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thiol
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C16H34S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
InChI key
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Hexadecanethiol (HDT) readily forms self-assembled monolayer (SAMs) on gold surfaces. Phase separation characteristics of binary SAMs [made up of HDT and 3-mercaptopropionic acid] on the surface of Au(111) have been investigated. Interaction between gold surface and SAM of HDT has been investigated by atomic force microscopy (AFM).[1]
Application
1-Hexadecanethiol has been used in the preparation of cholesterol-PIE12-trimer and alkyl-PIE12-trimer (PIE12-trimer = protease-resistant trimeric D -peptide inhibitor).[2] It may be used for the functionalization of silver nanowires.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Hexadecanthiol
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?