Merck
441759
Sigma-Aldrich
3-(Chlorsulfonyl)benzoesäure
95%
Größe auswählen
5 G
€ 23,60
25 G
€ 112,00
€ 23,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 23,60
25 G
€ 112,00
About This Item
Lineare Formel:
ClSO2C6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.63
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 23,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
128-130 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)c1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H5ClO4S/c8-13(11,12)6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChIKey
LMRKXSDOAFUINK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
3-(Chlorosulfonyl)benzoic acid is a sulfonyl halide. It participates in the synthesis of novel anthranilic acid class of PPARδ (Peroxisome proliferator-activated receptor δ) partial agonists.[1]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Barry G Shearer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(18), 5018-5022 (2008-08-30)
Anthranilic acid GW9371 was identified as a novel class of PPARdelta partial agonist through high-throughput screening. The design and synthesis of SAR analogues is described. GSK1115 and GSK7227 show potent partial agonism of the PPARdelta target genes CPT1a and PDK4