Merck
435821
Sigma-Aldrich
Kaliumfluorsulfat Kaliumsalz
Synonym(e):
Kaliumfluorsulfonat
Größe auswählen
5 G
€ 114,00
€ 114,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 114,00
About This Item
Lineare Formel:
FSO3K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 114,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Form
powder and chunks
SMILES String
[K+].[O-]S(F)(=O)=O
InChI
1S/FHO3S.K/c1-5(2,3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
VXJAYNWISQFORV-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)