Fortfahren mit
515892
Calciumtrifluormethansulfonat
99.9%
Synonym(e):
Calciumtriflat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 322,00
€ 241,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CF3SO3)2Ca
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
99.9%
€ 112,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.9%
reaction suitability
core: calcium
mp
350 °C (lit.)
functional group
fluoro, triflate
SMILES string
[Ca++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Ca/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
InChI key
PUQLFUHLKNBKQQ-UHFFFAOYSA-L
General description
Calcium trifluoromethanesulfonate, also known as calcium triflate [Ca(OTf)2], is widely employed as a Lewis acid catalyst in organic synthesis. It facilitates a range of reactions, including the aldol reaction, Michael additions, and ring-opening reactions of epoxides. In addition, it is also used as a reagent for the preparation of trifluoromethanesulfonate esters, which can be used as leaving groups in a range of organic transformations.
Application
Calcium trifluoromethanesulfonate can be used as a catalyst to synthesize β-amino alcohols via aminolysis of epoxides. It is also used in the one-pot conversion of aldehydes to their corresponding nitrile compounds.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
367907246530164283
description
99.9%
description
98%
description
99%
description
≥98%
assay
99.9%
assay
98%
assay
99%
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
350 °C (lit.)
mp
253-255 °C (lit.)
mp
-
mp
-
functional group
triflate, fluoro
functional group
fluoro, triflate
functional group
fluoro, triflate
functional group
fluoro, triflate
reaction suitability
core: calcium
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: Halogenations
reaction suitability
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)