Merck
423297
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OtBu
99%
Synonym(e):
Boc-Glycin-tert.-butylester
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COC(O)NHCH2CO2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.29
Beilstein:
5002580
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
66-68 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)15-8(13)7-12-9(14)16-11(4,5)6/h7H2,1-6H3,(H,12,14)
InChIKey
ZDKFMHKWZATBMR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)