Fortfahren mit
A3041
β-Alanine t-butyl ester hydrochloride
≥98% (TLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.66
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
β-Alanine t-butyl ester hydrochloride,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(C)(C)OC(=O)CCN
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8;/h4-5,8H2,1-3H3;1H
InChI key
DOMTZTVJNZKUNX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
β-Alanine t-butyl ester is a C-terminal blocked derivative of β-alanine.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C4284T5898C9033
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
-
color
white
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)