6-Hydroxyflavanone is poorly soluble in water but is soluble in dimethyl sulfoxide (DMSO) at a concentration of 47 mg/mL.
Wichtige Dokumente
419796
6-Hydroxyflavanon
99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
220-222 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
SMILES String
Oc1ccc2OC(CC(=O)c2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O3/c16-11-6-7-14-12(8-11)13(17)9-15(18-14)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,15-16H,9H2
InChIKey
XYHWPQUEOOBIOW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Ar(24208)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What are the solvents that can be used to dissolve 6-Hydroxyflavanone ?