411035
6-Hydroxyflavon
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
234-236 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O3/c16-11-6-7-14-12(8-11)13(17)9-15(18-14)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,16H
InChIKey
GPZYYYGYCRFPBU-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Ar(24208) , Gabra2(29706)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable