Wichtige Dokumente
406694
Poly(propylenglycol)-bis(2-aminopropylether)
average Mn ~4,000
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
viscous liquid
Mol-Gew.
average Mn ~4,000
Brechungsindex
n20/D 1.452
Dichte
0.997 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(N)CO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H9NO2/c6-3-1-5-2-4(3)7/h3-7H,1-2H2
InChIKey
JCZPOYAMKJFOLA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
440.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
226.7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?