Merck
406651
Sigma-Aldrich
Poly(propylenglycol)-bis(2-aminopropylether)
average Mn ~230
Größe auswählen
500 ML
€ 169,00
€ 169,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
€ 169,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]nNH2
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 169,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Mol-Gew.
average Mn ~230
Brechungsindex
n20/D 1.447
Dichte
0.948 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(N)CO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H9NO2/c6-3-1-5-2-4(3)7/h3-7H,1-2H2
InChIKey
JCZPOYAMKJFOLA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Poly(propylenglycol)-bis(2-aminopropylether) ist ein flexibles hydrophobes Polymer, das verbreitet bei der Herstellung von Epoxidharzen eingesetzt wird.[1]
Anwendung
Poly(propylenglycol)-bis(2-aminopropylether) (PEA) kann als Additiv für Folgendes eingesetzt werden:
  • Passivieren der Trap-Zustände (Oberflächen- und Korndefekte) in Perowskit-Solarzellen. PEA unterstützt die Verbesserung der Stabilität und Effizienz von Geräten.[2]
  • Zum Herstellen von Nanoverbundmaterialien für das CO2-Einfangen. Die Ethergruppe von PEA dient als Protonenakzeptor, der die Verbesserung der thermischen Stabilität und Menge des eingefangenen CO2 unterstützt.[3]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
262.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
128 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Modification of hydrogenated Bisphenol A epoxy adhesives using nanomaterials
Il-Nyoung Yoon, et al.
International Journal of Adhesion and Adhesives, 31, 119-125 (2011)
Amine functionalized hierarchical bimodal mesoporous silicas as a promising nanocomposite for highly efficient CO2 capture
Peiyu Zhao, et al.
Journal of CO2 Utilization, 34, 543-557 (2019)
Synthesis and properties of a bio-based epoxy resin from 2, 5-furandicarboxylic acid (FDCA
Jun Deng, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 15930-15939 (2015)
an efficient trap passivator for perovskite solar cells: Poly (propylene glycol) bis (2-aminopropyl ether)
Ningli Chen, et al.
Nano-Micro Letters, 12, 1-13 (2020)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf