Merck
416002
Sigma-Aldrich
Poly(acrylsäure) -Lösung
average Mw ~250,000, 35 wt. % in H2O
Synonym(e):
PAA
About This Item
Lineare Formel:
(C3H4O2)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
viscous liquid
Mol-Gew.
average Mw ~250,000
Konzentration
35 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.395
Dichte
1.150 g/mL at 25 °C
SMILES String
OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChIKey
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Poly(acrylsäure)-Lösung (PAA – poly acrylic acid) ist ein anionisches Polymer, das durch die radikalische Polymerisation von Acrylsäure synthetisiert werden kann. Sie ist quellend und tendiert dazu, Wasser zu absorbieren und zu halten. Ihre hohe Ionenaustauschkapazität macht sie nützlich für die Bildung von Membranen.
Anwendung
PAA kann für eine Reihe von Anwendungen verwendet werden, z. B. Gassensoren, elektrische Geräte und Kosmetika.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Electrospun fibrous polyacrylic acid membrane-based gas sensors
Ding B, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 106(1), 477-483 (2005)
Poly (acrylic acid) nanofibers by electrospinning
Kim B, et al.
Materials Letters, 59(7), 829-832 (2005)
Swelling behavior of acrylic acid hydrogels prepared by gamma-radiation crosslinking of polyacrylic acid in aqueous solution
Jabbari E and Nozari S
European Polymer Journal, 36(12), 2685-2692 (2000)
Fast adsorption of methylene blue on polyacrylic acid-bound iron oxide magnetic nanoparticles
Mak S and Chen D
Dyes and Pigments, 61(1), 93-98 (2004)
Water absorption, retention and the swelling characteristics of cassava starch grafted with polyacrylic acid
Witono JR, et al.
Carbohydrate Polymers, 103(1), 325-332 (2014)
Artikel
Laboratory safety tools: Offers educational tools for chemistry, prioritizing customer health and safety, with online support available.
We have discussed shortly the applications of 1:1 and 2:1 phyllosilicate material in membrane technology, as well as the basic geometric understanding of their layered structures.