No, it is not water-soluble.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
Quality Segment
feature
hydrophilic
impurities
<600 ppm residual acrylic acid
particle size
<1000 μm
density
0.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].OC(=O)C=C.[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.K/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
ZUBIJGNKOJGGCI-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description <1000 μm particle size | description - | description - | description ≥95% |
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| density 0.4 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| impurities <600 ppm residual acrylic acid | impurities - | impurities - | impurities - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| feature hydrophilic | feature - | feature - | feature - |
| particle size <1000 μm | particle size - | particle size - | particle size - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Is this product water soluble?