Wichtige Dokumente
594458
4-Methoxyphenylisocyanid
97%
Synonym(e):
1-Isocyano-4-methoxybenzene, 4-Isocyanoanisole, 4-Methoxy-1-isocyanobenzene, 4-Methoxyphenyl isonitrile, Anisyl isonitrile, p-Anisyl isocyanide, p-Anisyl isonitrile, p-Methoxyphenyl isocyanide, p-Methoxyphenyl isonitrile
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
29-33 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)[N+]#[C-]
InChI
1S/C8H7NO/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,2H3
InChIKey
MIEQKTRWKZYUPY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?