Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12181503
EC Index Number:
232-315-6
NACRES:
NB.51
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
solid
autoignition temp.
>300 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
impurities
≤0.015% Sulfate (SO4)
pH
7
bp
>300 °C/1013 hPa
mp
42-72 °C
density
0.90 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
General description
42–44, in Blockform
Analysis Note
Identität (IR-Spektrum)entsprichtSäurekapazität oder AlkalinitätentsprichtErstarrungspunkt42–44 °CSulfat (SO₄)≤ 0,015 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraffin
wgk
nwg
flash_point_f
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
317 °C - Pensky-Martens closed cup