Y0000913
Paraffin (weiß, weich)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Paraffinwachs
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
paraffin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChIKey
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)