Wichtige Dokumente
410470
5-Brom-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd
97%
Synonym(e):
5-Brom-3-methoxysalicylaldehyd
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
125-127 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
bromo
SMILES String
COc1cc(Br)cc(C=O)c1O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-6(9)2-5(4-10)8(7)11/h2-4,11H,1H3
InChIKey
MMFKBTPDEVLIOR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- ailanthoidol, via Stille coupling[1]
- 6-bromo-8-methoxy-3-(methoxycarbonyl)-2H-chromen-2-one[2]
- benzimidazole-based ligand, 2-(1H-benzoimidazol-2-yl)-4-bromo-6-methoxy-phenol (HL)[3]
- chromogenic reagent, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-p-hydroxy benzoic hydrazone[4]
- (E)-N′-(5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzylidene)-2-hydroxybenzohydrazide monohydrate[5]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)