225681
4-(Diethylamino)salicylaldehyd
98%
Synonym(e):
4-Diethylamino-2-hydroxy-benzaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
60-62 °C (lit.)
SMILES String
CCN(CC)c1ccc(C=O)c(O)c1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-3-12(4-2)10-6-5-9(8-13)11(14)7-10/h5-8,14H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
XFVZSRRZZNLWBW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2