Fortfahren mit
447706
5-Chlorsalicylaldehyd
98%
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
2-Hydroxy-5-chlorobenzaldehyde, 3-Chloro-6-hydroxybenzaldehyde, 4-Chloro-2-formylphenol, 5-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde, 5-Chloro-o-salicylaldehyde, 5-Chlorosalicyaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,40
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,30
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClC6H3(OH)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.57
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
211-244-4
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
€ 57,40
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
100-102 °C (lit.)
functional group
aldehyde, chloro
SMILES string
Oc1ccc(Cl)cc1C=O
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H
InChI key
FUGKCSRLAQKUHG-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B83207261815857858
description
98%
description
98%
description
99%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
100-102 °C (lit.)
mp
-
mp
95-97 °C (lit.)
mp
274-276 °C (dec.) (lit.)
form
solid
form
liquid
form
solid
form
powder
functional group
chloro, aldehyde
functional group
nitrile, bromo
functional group
aldehyde, chloro
functional group
iodo
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)