Fortfahren mit
137286
5-Bromsalicylaldehyd
98%
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
5-Brom-2-hydroxy-benzaldehyd
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 315,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrC6H3-2-(OH)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.02
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-167-2
Beilstein/REAXYS Number:
774710
Assay:
98%
Form:
powder
€ 92,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
102-106 °C (lit.)
functional group
aldehyde, bromo
SMILES string
Oc1ccc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H
InChI key
MKKSTJKBKNCMRV-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Bromosalicylaldehyde reacts with 1,2-bis(4-chloro-2-aminophenoxy)ethane to yield Schiff base ligand 1,2-bis(2-(5-bromo-2-hydroxybenzilidenamino)-4-chlorophenoxy)ethane. It is the starting reagent for the synthesis of diarylamino-substituted N-methyl tetrahydrosalen ligand.
5-Bromosalicylaldehyde is generally used to synthesize schiff bases, and triphenyltin complexes.
Application
5-Bromosalicylaldehyde was used for chemical derivatization during amine quantiifcation in poly (ethylene terephthalate) (PET) film and PET scaffold.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
463442477532557749
description
98%
description
95%
description
98%
description
97%
assay
98%
assay
95%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
-
form
solid
mp
102-106 °C (lit.)
mp
209-214 °C (lit.)
mp
-
mp
56-57 °C (lit.)
functional group
aldehyde, bromo
functional group
chloro, amide
functional group
aldehyde
functional group
bromo
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf