Merck
407208
Sigma-Aldrich
3,4-Epoxycyclohexylmethyl-3,4-epoxycyclohexancarboxylat
Synonym(e):
3,4-Epoxycyclohexan-carboxylsäure-(3′,4′-epoxycyclohexyl)methyl, 3,4-Epoxycyclohexan-carboxylsäure-(3,4-epoxycyclohexylmethyl)ester
Größe auswählen
50 ML
€ 63,60
250 ML
€ 209,00
€ 63,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
€ 63,60
250 ML
€ 209,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H20O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 63,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
viscous liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.498 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−37 °C (lit.)
Dichte
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=C(OCC1CCC2OC2C1)C3CCC4OC4C3
InChI
1S/C14H20O4/c15-14(9-2-4-11-13(6-9)18-11)16-7-8-1-3-10-12(5-8)17-10/h8-13H,1-7H2
InChIKey
YXALYBMHAYZKAP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3,4-Epoxycyclohexylmethyl-3,4-epoxycyclohexancarboxylat (EEC) ist ein chemischer Stoff, der zur Klasse der cycloaliphatischen Epoxidharze gehört. Es wird häufig als reaktives Verdünnungsmittel oder Vernetzungsmittel bei der Formulierung von epoxidbasierten Materialien wie Beschichtungen, Klebstoffen und Verbundstoffen verwendet.
Es kann durch die Reaktion von 3′-Cyclohexenylmethyl-3-cyclohexencarboxylat mit Peressigsäure synthetisiert werden. Dank seines aliphatischen Gerüsts und seiner Molekularstruktur besitzt es einige nützliche Eigenschaften wie Wärmestabilität, Witterungsbeständigkeit und elektrische Leitfähigkeit.[1][2]
Anwendung
Anwendungsgebiete von 3,4-Epoxycyclohexylmethyl-3,4-Epoxycyclohexancarboxylat:
  • Als reaktives Verdünnungsmittel oder Vernetzungsmittel bei der Herstellung von flammhemmenden Epoxidharzverbundwerkstoffen, das in der Elektrik-, Textil-, Elektronik- und Transportindustrie eingesetzt wird.
  • Als Monomer bei der Synthese von Polymergelen, das in Systemen mit kontrollierter Freisetzung, Arzneimittelabgabe oder Sensoren eingesetzt werden kann.
EEC kann auch als Harz in der Luft- und Raumfahrt, in der Elektronik und in der Automobilindustrie als Klebstoff und Verbundmaterial verwendet werden.[3]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
244.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
118 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hua Jin et al.
Structure (London, England : 1993), 27(10), 1508-1516 (2019-08-06)
Cyanobacteria are the most abundant photosynthetic microorganisms, the global distribution of which is mainly regulated by the corresponding cyanophages. A systematic screening of water samples in the Lake Chaohu enabled us to isolate a freshwater siphocyanophage that infects Microcystis wesenbergii
In situ synthesis of silver- epoxy nanocomposites by photoinduced electron transfer and cationic polymerization processes
Sangermano M, et al.
Macromolecules, 40(25), 8827-8829 (2007)
Investigation of curing kinetics of various cycloaliphatic epoxy resins using dynamic thermal analysis
Yoo MJm et al.
European Polymer Journal, 46(5), 1158-1162 (2010)
Synthesis and application of epoxy resins: A review
Jin F, et al.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 29(25), 1-11 (2015)
Victoria Sanchez-Vera et al.
Autophagy, 13(11), 1939-1951 (2017-08-25)
Autophagy, a major catabolic process in eukaryotes, was initially related to cell tolerance to nutrient depletion. In plants autophagy has also been widely related to tolerance to biotic and abiotic stresses (through the induction or repression of programmed cell death
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf