Fortfahren mit
149934
Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid, Mischung aus cis und trans
96%
Synonym(e):
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.19
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
243-072-0
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96%
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
density
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCC2C(C1)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C9H12O3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(11)12-8(6)10/h5-7H,2-4H2,1H3
InChI key
FKBMTBAXDISZGN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Limonene-based epoxy: Anhydride thermoset reaction study: This research explores the thermosetting reactions of limonene-based epoxy using hexahydro-4-methylphthalic anhydride, illustrating its application in creating environmentally friendly polymers (Couture et al., 2018).
  • Metallocene catalysts for the ring-opening co-polymerisation of epoxides and cyclic anhydrides: Discusses the application of metallocene catalysts in ring-opening copolymerization involving hexahydro-4-methylphthalic anhydride, relevant for developing new polymeric materials (Shaw et al., 2022).
  • Evaluation of Natural and Modified Castor Oil Incorporation on the Melt Processing and Physico-Chemical Properties of Polylactic Acid: Explores the use of natural oils modified with hexahydro-4-methylphthalic anhydride to enhance the properties of polylactic acid, a study significant in biodegradable plastics (Darie-Niță et al., 2022).
  • Synthesis, characterization, and recycling of bio-derivable polyester covalently adaptable networks for industrial composite applications: Investigates the use of hexahydro-4-methylphthalic anhydride in creating adaptable networks for industrial applications, enhancing the sustainability of materials (Wang et al., 2024).
  • Epoxidized linseed oils based networks. Case of thermal degradation: Discusses the thermal degradation of networks made from linseed oils cross-linked with hexahydro-4-methylphthalic anhydride, which is pivotal in understanding the stability and life span of bio-based polymers (Richaud et al., 2019).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
375438177466579122
description
96%
description
98%
description
97%
description
97%
assay
96%
assay
98%
assay
97%
assay
97%
density
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.4531 (lit.)
refractive index
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
19438-60-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf