Fortfahren mit
654027
Triarylsulfoniumhexafluorantimonat-Salze, gemischt
50 wt. % in propylene carbonate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
concentration
50 wt. % in propylene carbonate
refractive index
n20/D 1.502
bp
>220 °C
density
1.410 g/mL at 25 °C
SMILES string
F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.S(c1ccccc1)c2ccc(cc2)[S+](c3ccccc3)c4ccccc4.S(c5ccc(cc5)[S+](c6ccccc6)c7ccccc7)c8ccc(cc8)[S+](c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/C36H28S3.C24H19S2.18FH.3Sb/c1-5-13-31(14-6-1)38(32-15-7-2-8-16-32)35-25-21-29(22-26-35)37-30-23-27-36(28-24-30)39(33-17-9-3-10-18-33)34-19-11-4-12-20-34;1-4-10-20(11-5-1)25-21-16-18-24(19-17-21)26(22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-28H;1-19H;18*1H;;;/q+2;+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3*+5/p-18
InChI key
YASCSMWRFXPFOO-UHFFFAOYSA-A
General description
Triarylsulfoniumhexafluorantimonatsalze, gemischt, sind Photoinitiatoren für die kationische Polymerisation. Diese Photoinitiatoren sind im Bereich von 210−350 nm am wirksamsten. Sie werden häufig zum Initiieren von Epoxidharzen eingesetzt.
Application
  • 3D-Druck-Herstellung von amorphen thermoelektrischen Materialien: Diese Studie untersucht die Verwendung von Triarylsulfoniumhexafluorantimonatsalzen als kationische Photoinitiatoren bei der Herstellung von thermoelektrischen Materialien mit extrem niedriger Wärmeleitfähigkeit und unterstreicht ihre Rolle bei der Verarbeitung von thermoelektrischen Polymeren (M He et al., 2015).
  • Oniumsalze für die kationische Polymerisation: Erläutert die hohen Ausbeuten und die Funktionen gemischter Triarylsulfoniumsalze in kationischen Polymerisationsprozessen zur Bereitstellung eines Synthesepfads für asymmetrische Triarylsulfoniumsalze (DIR Taschner, 2023).
  • Kationische UV-Aushärtung von epoxidierten biobasierten Harzen: Dieser Artikel untersucht die duale Aushärtung von biobasierten Harzen mit UV-Licht und sichtbarem Licht unter Verwendung von Triarylsulfoniumhexafluorantimonatsalzen und unterstreicht seine Anwendungen in der nachhaltigen Polymerchemie (C Noè et al., 2020).
  • Lichthärtende Epoxyacrylat-Beschichtungen: Untersuchung der dualen kationischen und radikalischen Photovernetzung von Epoxyacrylat-Beschichtungen mit Triarylsulfoniumhexafluorantimonatsalzen mit Schwerpunkt auf den Eigenschaften von Hybrid-Polymernetzwerken (P Bednarczyk et al., 2021).
  • Jüngste Fortschritte bei Einkomponentensystemen für die Photoinitiation mit sichtbarem Licht: Diese Studie zeigt ein System, das Triarylsulfoniumsalz als Photoinitiator für fortgeschrittene Polymerisationstechniken verwendet, und demonstriert die Vielseitigkeit dieser Salze in der Polymerchemie (F Dumur, 2023).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
437379398187B8756
description
50 wt. % in propylene carbonate
description
99%
description
ACS reagent
description
suitable for microbiology
concentration
50 wt. % in propylene carbonate
concentration
-
concentration
-
concentration
-
density
1.410 g/mL at 25 °C
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.502
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
bp
>220 °C
bp
189-190 °C/21 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>284.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 140 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-32-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)