Wichtige Dokumente
405981
2,2′-Methylen-bis[(4R,5S)-4,5-diphenyl-2-oxazolin]
99%
Synonym(e):
(4R,5S,4′R,5′S)-2,2′-Methylen-bis-(4,5-diphenyl-2-oxazolin)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
205-208 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
phenyl
SMILES String
C(C1=N[C@@H]([C@@H](O1)c2ccccc2)c3ccccc3)C4=N[C@@H]([C@@H](O4)c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C31H26N2O2/c1-5-13-22(14-6-1)28-30(24-17-9-3-10-18-24)34-26(32-28)21-27-33-29(23-15-7-2-8-16-23)31(35-27)25-19-11-4-12-20-25/h1-20,28-31H,21H2/t28-,29-,30+,31+/m1/s1
InChIKey
BVEHHQYXICTXGR-VKONIRKNSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.