Merck
704059
Sigma-Aldrich
2,6-Bis((S)-4,5-dihydro-4-phenethyloxazol-2-yl)pyridin
97%
Synonym(e):
(S)-BnCH2-PyBox, (S,S)-2,6-Bis-(4-benzylmethyl-2-oxazolin-2-yl)-pyridin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H27N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
425.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]22/D −75, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
154-158 °C
Funktionelle Gruppe
ether
phenyl
SMILES String
C(Cc1ccccc1)[C@H]2COC(=N2)c3cccc(n3)C4=N[C@@H](CCc5ccccc5)CO4
InChI
1S/C27H27N3O2/c1-3-8-20(9-4-1)14-16-22-18-31-26(28-22)24-12-7-13-25(30-24)27-29-23(19-32-27)17-15-21-10-5-2-6-11-21/h1-13,22-23H,14-19H2/t22-,23-/m0/s1
InChIKey
IYRZZMJRGHERQU-GOTSBHOMSA-N
Anwendung
Ligand for asymmetric Negishi cross-coupling of secondary allylic chlorides[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sunghee Son et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(9), 2756-2757 (2008-02-09)
Complementing previous advances in allylation chemistry, an effective nickel/Pybox catalyst for regioselective asymmetric Negishi cross-couplings of racemic secondary allylic chlorides with readily available organozinc halides has been developed. The method has been applied in two key steps of a formal