Merck
400912
Sigma-Aldrich
Lithiumwolframat
98%
Synonym(e):
Dilithium tetraoxotungstate, Lithium tungsten oxide
About This Item
Lineare Formel:
Li2WO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.72
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: tungsten
reagent type: catalyst
Dichte
3.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Li+].[Li+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.4O.W/q2*+1;;;2*-1;
InChIKey
SCKKBXOJPMZVPF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Used for preparation of ceramics with ultra-low sintering temperatures
  • Catalyst for oxidative coupling reactions
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)