Merck
400505
Sigma-Aldrich
Wolfram(IV)-oxid
−100 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Tungsten dioxide
Größe auswählen
10 G
€ 103,00
€ 103,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 103,00
About This Item
Lineare Formel:
WO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.84
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 103,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: tungsten
Partikelgröße
−100 mesh
SMILES String
O=[W]=O
InChI
1S/2O.W
InChIKey
DZKDPOPGYFUOGI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gil Sharon et al.
Cell, 177(6), 1600-1618 (2019-06-01)
Autism spectrum disorder (ASD) manifests as alterations in complex human behaviors including social communication and stereotypies. In addition to genetic risks, the gut microbiome differs between typically developing (TD) and ASD individuals, though it remains unclear whether the microbiome contributes