Fortfahren mit
900545
Lithium-6Li tungstate
≥95 atom % (6Li), ≥98% (CP)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
6Li2WO4
Molekulargewicht:
259.87
UNSPSC Code:
12352302
Isotopic purity:
≥95 atom % (6Li)
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M-1
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥95 atom % (6Li)
assay
≥98% (CP)
form
solid
mass shift
M-1
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
920142768529601438
description
≥95 atom % (6Li), ≥98% (CP)
description
≥95 atom % 6Li, 97% (CP)
description
95 atom % 6Li, 97%
description
95 atom % 6Li, 99% (CP)
isotopic purity
≥95 atom % (6Li)
isotopic purity
≥95 atom % 6Li
isotopic purity
95 atom % 6Li
isotopic purity
95 atom % 6Li
assay
≥98% (CP)
assay
97% (CP)
assay
97%
assay
99% (CP)
mass shift
M-1
mass shift
M-3
mass shift
M+1
mass shift
M-1
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)