Merck
392103
Sigma-Aldrich
Acrylsäure-isobornylester
technical grade, contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonym(e):
IBA, Isobornylacrylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H20O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.30
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
technical grade
Form
liquid
Enthält
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
119-121 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H][C@]12CC[C@@](C)([C@@H](C1)OC(=O)C=C)C2(C)C
InChI
1S/C13H20O2/c1-5-11(14)15-10-8-9-6-7-13(10,4)12(9,2)3/h5,9-10H,1,6-8H2,2-4H3/t9-,10-,13+/m0/s1
InChIKey
PSGCQDPCAWOCSH-OUJBWJOFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Isobornylacrylat (IA) ist ein auf Acrylat basierendes Monomer, das bei der Herstellung verschiedener Polymere, Beschichtungen und Klebstoffe verwendet wird. Es verfügt über ausgezeichnete Hafteigenschaften, gute Chemikalienbeständigkeit und geringe Schrumpfung und ist daher beliebt zum Einsatz in UV-härtbaren Beschichtungen auf verschiedenen Substraten wie Kunststoffen, Metallen und Holz. Darüber hinaus wird es auch als Vernetzungsmittel in strahlungshärtbaren Beschichtungen und als Additiv für druckempfindliche Klebstoffe verwendet.
Anwendung
Isobornylacrylat kann als Co-Monomer mit anderen Acrylmonomeren bei der Herstellung von druckempfindlichen Klebstoffen (PSAs) für optische Anwendungen verwendet werden. Es wird auch bei der Entwicklung von leistungsstarken und stabilen Polymer-Gate-Dielektrika für organische Dünnschichttransistoren (OTFTs) verwendet. Darüber hinaus kann es auch zur Herstellung von UV-härtendem wasserbasiertem Polyurethan (WPU) durch Copolymerisierung verwendet werden.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yih-Lin Cheng et al.
Polymers, 12(3) (2020-03-18)
Material jetting (MJ)-type 3D printers have been considered as one of the most versatile types of 3D printers, enabling full-color printing and multi-material printing. However, to the best of our knowledge, there are few academic studies on the development of
A Mesgarnejad et al.
Physical review. E, 102(1-1), 013004-013004 (2020-08-17)
While cracks in isotropic homogeneous materials propagate straight, perpendicularly to the tensile axis, cracks in natural and synthetic composites deflect from a straight path, often increasing the toughness of the material. Here we combine experiments and simulations to identify materials
Comparison of thermomechanical properties of statistical, gradient and block copolymers of isobornyl acrylate and n-butyl acrylate with various acrylate homopolymers
Jakubowski W, et al.
Polymer, 49(6), 1567-1578 (2008)
Hee-Woong Park et al.
Polymers, 12(10) (2020-10-23)
To improve the heat resistance of acrylic-based pressure-sensitive adhesive (PSA), silicone-block-containing acrylic PSAs (SPSAs) were synthesized using a polydimethylsiloxane (PDMS)-based macro-azo-initiator (MAI). To evaluate the heat resistance of the PSA films, the probe tack and 90° peel strength were measured
Huawei Jiang et al.
Scientific reports, 7, 41208-41208 (2017-01-26)
This paper reports on a miniaturized microbial fuel cell with a microfluidic flow-through configuration: a porous anolyte chamber is formed by filling a microfluidic chamber with three-dimensional graphene foam as anode, allowing nutritional medium to flow through the chamber to