Merck
399817
Sigma-Aldrich
Titan(III)-fluorid
Synonym(e):
Titantrifluorid
Größe auswählen
5 G
€ 62,70
€ 62,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 62,70
About This Item
Lineare Formel:
TiF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.86
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 62,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: titanium
reagent type: catalyst
Dichte
3.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
F[Ti](F)F
InChI
1S/3FH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
NLPMQGKZYAYAFE-UHFFFAOYSA-K
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.