Merck
308382
Sigma-Aldrich
Kaliumhexafluortitanat(IV)
Synonym(e):
Dipotassium hexafluorotitanate, Titanium potassium hexafluoride
Größe auswählen
500 G
€ 69,00
€ 69,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
€ 69,00
About This Item
Lineare Formel:
K2(TiF6)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.05
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 69,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: titanium
SMILES String
[K+].[K+].F[Ti--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2K.Ti/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChIKey
RXCBCUJUGULOGC-UHFFFAOYSA-H
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.