Merck
394785
Sigma-Aldrich
Calciumhexaborid
−200 mesh, 99.5%
About This Item
Lineare Formel:
CaB6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.94
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Assay
99.5%
Form
powder
Partikelgröße
−200 mesh
Dichte
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ca++].B12B3[B-]14B5B4[B-]235
InChI
1S/B6.Ca/c1-2-5(1)3-4(5)6(1,2)3;/q-2;+2
InChIKey
AWVIDOFQNLOVRC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)