Merck
236136
Sigma-Aldrich
Cobalt(III)-fluorid
Synonym(e):
Cobaltic fluorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CoF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.93
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Form
powder
Konzentration
48.5-52.5% Co (with A-Nitroso-B-Naphthol, gravimetric)
Dichte
3.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
F[Co](F)F
InChI
1S/Co.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKey
WZJQNLGQTOCWDS-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.