Fortfahren mit
378232
Kaliumhexacyanruthenat(II) Hydrat
Synonym(e):
Tetrapotassium ruthenium(2+) hexacyanide hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K4Ru(CN)6·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
413.57 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
core: potassium
SMILES string
O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Ru-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.4K.H2O.Ru/c6*1-2;;;;;;/h;;;;;;;;;;1H2;/q;;;;;;4*+1;;-3
InChI key
FUVXNNWKCOQHNS-UHFFFAOYSA-N
General description
Kaliumhexacyanruthenat(II)-Hydrat ist ein kristalliner Feststoff, der häufig als Rutheniumquelle für galvanische Anwendungen, als Katalysator in der organischen Synthese und als Farbstoff in der Textilindustrie verwendet wird.
Application
Kaliumhexacyanruthenat(II)-Hydrat kann als Ausgangsstoff bei der Synthese von Cyano-verbrückten Katalysatoren für die Hydrolyse von p-Nitrophenylphosphat und die solare Brennstofferzeugung eingesetzt werden. Es kann auch als Ausgangsmaterial bei der Synthese von Rutheniumpurpur(RP)-Schichten auf durchlässigen zinndotierten ITO-Substraten verwendet werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
20883346376063539
description
-
description
powder
description
99.9% trace metals basis
description
44-46% Mn basis (KT)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
core: potassium
reaction suitability
-
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: manganese
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)