190020
Natriumcyanobordeuterid
97 atom % D, ≥96% (CP)
Synonym(e):
Deuterierters Natriumborcyanohydrid, Deuteriertes Natriumcyanoborhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
≥96% (CP)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>242 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[Na+].[2H][B-]([2H])([2H])C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1/i2D3;
InChIKey
CVDUGUOQTVTBJH-MUTAZJQDSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable