Wichtige Dokumente
393258
Bis(2-carbopentyloxy-3,5,6-trichlorphenyl)oxalat
technical grade
Synonym(e):
CPPO
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
≥96.5% (by AgNO3, titration)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
76-80 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCOC(=O)c1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c1OC(=O)C(=O)Oc2c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c2C(=O)OCCCCC
InChI
1S/C26H24Cl6O8/c1-3-5-7-9-37-23(33)17-13(27)11-15(29)19(31)21(17)39-25(35)26(36)40-22-18(14(28)12-16(30)20(22)32)24(34)38-10-8-6-4-2/h11-12H,3-10H2,1-2H3
InChIKey
PURKHUDOTFUVNG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.