Wichtige Dokumente
392979
15-Hydroxypentadecansäure
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
85-89 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES String
OCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O3/c16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15(17)18/h16H,1-14H2,(H,17,18)
InChIKey
BZUNJUAMQZRJIP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- As an internal standard in the quantification of formation of 11-hydroxylauric acid by gas chromatography.[5]
- In the synthesis of [16-14C]16DCA (DCA= dicarboxylic acid) by one-carbon elongation procedure at C15.[6]
- As an internal standard for the normalization of intensities in the mass spectra of plant cutin polymer.[7]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?