Fortfahren mit
90101
Ampliflu Rot
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
10-Acetyl-3,7-Dihydroxyphenoxazin, 10-Acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.24
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mol wt
257.24 g/mol
concentration
90-100 % (w/w) (Ampliflu Red)
color
slightly brown-red, white to slightly brown
solubility
water: slightly soluble at 20 °C
fluorescence
λex 571 nm; λem 585 nm in DMSO
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N1c2ccc(O)cc2Oc3cc(O)ccc13
InChI
1S/C14H11NO4/c1-8(16)15-11-4-2-9(17)6-13(11)19-14-7-10(18)3-5-12(14)15/h2-7,17-18H,1H3
InChI key
PKYCWFICOKSIHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Ampliflu Red wird zur Untersuchung von Mitochondrienabnormalitäten und oxidativem Stress im Zusammenhang mit Morbus Parkinson eingesetzt.[1] Der Ampliflu Red-Assay eignet sich als alternativer Indikatorassay für den Nachweis der Hemmung der hTPO-Aktivität (humane Thyreoperoxidase).[2] Phospholipase D, ein essenzieller Bestandteil des zellulären Prozesses, wird in Ampliflu Red (10-Acetylen-3,7-dihydroxyphenoxazin) verwendet, um seine Aktivität zu bestimmen.[3] Ampliflu Red wird für folgende Anwendung eingesetzt:
  • Quantifizierung von Entzündungsvermittlern[4]
  • Bestimmung von freiem und verestertem Cholesteringehalt[5]
  • Bewertung von Verbindungen als Substrate für GABA-AT-Verbindungen[6]
Legal Information
Ampliflu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
87444SML3350F9057
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
solubility
water: slightly soluble at 20 °C
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)