Merck
389455
Sigma-Aldrich
Bromethan-d5
99 atom % D
Synonym(e):
Ethyl-d5-bromid, Pentadeuteroethylbromid
Größe auswählen
1 G
€ 104,00
5 G
€ 245,00
€ 104,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 104,00
5 G
€ 245,00
About This Item
Lineare Formel:
CD3CD2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.00
Beilstein:
1698455
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 104,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Dampfdruck
7.96 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-119 °C (lit.)
Dichte
1.527 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2
InChIKey
RDHPKYGYEGBMSE-ZBJDZAJPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-9.4 °F
Flammpunkt (°C)
-23 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)