Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CD3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
49.09
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142201
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenisotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
liquid
technique(s)
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.3611 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
density
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-FIBGUPNXSA-N
General description
Ethanol-2,2,2-d3 is an isotope-labeled analog of ethanol, wherein methyl protons are replaced by deuterium.
Application
Ethanol-2,2,2-d3 can be used as a deuterated solvent in NMR-based research and analysis.
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % D | description ≥99.8 atom % D, anhydrous | description 99.8 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS | description 98 atom % D |
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable |
| assay 99% (CP) | assay ≥99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| isotopic purity 99 atom % D | isotopic purity ≥99.8 atom % D | isotopic purity 99.8 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| mass shift M+3 | mass shift M+3 | mass shift M+3 | mass shift M+4 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?