Fortfahren mit
375608
2-Brompropan-d7
98 atom % D
Synonym(e):
Isopropyl-d7-bromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,20
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 279,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CD3)2CDBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.03
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+7
Form:
liquid
€ 77,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
-89 °C (lit.)
density
1.383 g/mL at 25 °C
mass shift
M+7
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(Br)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
InChI key
NAMYKGVDVNBCFQ-YYWVXINBSA-N
General description
2-Bromopropane-d7 98 atom % D is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- NMR spectroscopy solvent for biomolecular structure analysis
- Neutron scattering experiments in materials science
- metabolic labeling studies in biological research
- Acid-catalyzed reaction mechanism studies
Features and Benefits
Features
- Excellent solvent characteristics for NMR
- High deuterium content for effective labeling
- Enhances the reliability of spectral data
- Non-toxic and safe for laboratory use
Benefits
- Accelerates drug formulation processes
- Improves the quality of NMR results
- Increases the efficiency of research studies
- Supports the development of new therapeutic strategies
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
614874369322175706
description
98 atom % D
description
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
description
97 atom % D
description
98 atom % D
mass shift
M+7
mass shift
M+7
mass shift
M+7
mass shift
M+7
assay
99% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
97 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
form
-
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5824 (lit.)
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
66.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
19 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
39091-63-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)