Merck
383325
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV)-trifluoracetylacetonat
97%
Synonym(e):
Zirconium (IV) trifluoroacetylacetonate
Größe auswählen
1 G
€ 64,20
€ 64,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 64,20
About This Item
Lineare Formel:
Zr(C5H4F3O2)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
703.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 64,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: zirconium
mp (Schmelzpunkt)
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
C\C(O[Zr](O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)(O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)=C\C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4C5H5F3O2.Zr/c4*1-3(9)2-4(10)5(6,7)8;/h4*2,9H,1H3;/q;;;;+4/p-4/b4*3-2-;
InChIKey
QZQWHIKBKAPMGX-SFFXPQKJSA-J
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)