The exact molecular weight is undetermined. However, the zirconium in this product will have a molecular weight of 89.904699 g/mol. It is zirconium90 isotope and is a Zr+4 state. Please see the link below for a sample Certificate of Analysis.
https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/413801-BULKMKCR5851.pdf
Wichtige Dokumente
413801
Zirconiumacetat -Lösung
in dilute acetic acid
Synonym(e):
Essigsäure, Zirkoniumsalz
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Zr, 15.0-17.0% gravimetric
Eignung der Reaktion
core: zirconium
Konzentration
in dilute acetic acid
Dichte
1.279 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(=O)O[Zr](OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.Zr/c4*1-2(3)4;/h4*1H3,(H,3,4);/q;;;;+4/p-4
InChIKey
MFFVROSEPLMJAP-UHFFFAOYSA-J
Verwandte Kategorien
Anwendung
- als Zirkonium-basierter Vorläufer für die Entwicklung von Zirkonoxid-Beschichtungen[1][2]
- als Stabilisator für kolloidale Lösungen, für kontrolliertes Wachstum von Eiskristallen sowie für wasserfeste und feuerfeste Beschichtungen[3]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
-
What is the molecular weight of the compound ?