Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 53,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cu(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.08
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
form
solid
reaction suitability
core: copper
mp
198 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Cu/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7-;
InChI key
VCIKJQZFNVXWPF-ATMONBRVSA-L
General description
Atomic number of base material: 29 Copper
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 97% | description 99.99% | description 97% |
| assay 99% | assay 97% | assay 99.99% | assay 97% |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp 198 °C (dec.) (lit.) | mp 198-199 °C (lit.) | mp 171.1-184.6 °C (lit.) | mp 219-223 °C (lit.) |
| reaction suitability core: copper | reaction suitability core: copper | reaction suitability core: titanium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: nickel |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?