Wichtige Dokumente
380067
4,4-Dimethoxy-2-butanon
technical grade, ≥90%
Synonym(e):
3-Oxobutyraldehyd-dimethylacetal, Acetylacetaldehyd-dimethylacetal
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
≥90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
70-73 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acetal
ether
ketone
SMILES String
COC(CC(C)=O)OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(7)4-6(8-2)9-3/h6H,4H2,1-3H3
InChIKey
PJCCSZUMZMCWSX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?